Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Cystein, 98 %
Artikelnummer. 10521974 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10521974
Marke: Thermo Scientific Chemicals 160282500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-91-1
Summenformel C5H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 163.19
MDL-Nummer MFCD00004880
InChI-Schlüssel PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-cysteine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.5% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Menge 250 g
Merck Index 15, 83
Spezifischer Drehzustand +5.50° (20°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung + 5.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
Formelmasse 163.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle