Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Cystein, 98 %
Artikelnummer. 10521221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10521221 50 g Glasflasche 50 Gramm
10162970 25 g Glasflasche 25 Gramm
10521974 250 g Glasflasche 250 Gramm
10475365 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10521221 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 160280500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 CHF
    90.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 17.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-91-1
Summenformel C5H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 163.19
MDL-Nummer MFCD00004880
InChI-Schlüssel PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-cysteine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.5% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Menge 50 g
Merck Index 15, 83
Spezifische Drehung + 5.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
Formelmasse 163.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle