Learn More
N-Acetyl-L-cysteine, Merck Millipore
For biochemistry
Marke:  Merck Millipore 1124220100
Additional Details : CAS : 616-91-1 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10026310
Menge Preis
1 152.34 CHF / 100 Gramm
10 135.47 CHF / 100 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-03-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Assay (iodometrisch): ≥ 99,0 %
  • Identität (IR-Spektrum): Test bestanden
  • Aussehen: Weißes bis fast weißes, kristallines Pulver oder farblose Kristalle
  • Aussehen der Lösung (1 mol/l, Wasser): Klar und farblos
  • Spez. Rotation (α 20/D, 50 g/l, Puffer pH 7,0): +21,0 bis +27,0
  • Schwermetalle (z. B. Pb): ≤ 0,001 %
  • NH4 (Ammonium): ≤ 0,01 %
  • L-Cystein (HPLC): ≤ 0,02 %
  • Andere Ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
616-91-1
1.48 g/cm3 (at 20°C)
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
MFCD00004880
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
C5H9NO3S
163.19
179.5 g/L
Spezifikation
616-91-1
C5H9NO3S
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
2-Acetamino-3-sulfanylpropansäure
179.5 g/L
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
C5H9NO3S
MFCD00004880
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
CC(=O)NC(CS)C(O)=O
163.19
1.48 g/cm3 (at 20°C)
100 g