Learn More
Melford n-Acetyl-L-Cystein
Artikelnummer. 30017932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017932 500 g 500 Gramm
30017931 50 g 50 Gramm
30017930 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30017932 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A10040500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöht den zellulären Pool an Radikalfängern.
Erhöht den zellulären Pool an Radikalfängern. Verhindert den programmierten Zelltod (Apoptose) von Nervenzellen. Induziert Apoptose in glatten Muskelzellen von Mensch und Ratte. Pyrogenfrei.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Summenformel C5H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 163.2
Menge 500 g