Learn More
N-Acetyl-L-Carnosin, TRC
Artikelnummer. 30136428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136428 10 g 10 Gramm
17997654 100 mg 100 Milligramm
17977854 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17201510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56353-15-2
Summenformel C11 H16 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.27
IUPAC-Name (2S)-2-(3-Acetamidopropanoylamino)-3-(1H-Imidazol-4-yl)Propansäure
SMILES CC(=O)NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-carnosine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(16)13-3-2-10(17)15-9(11(18)19)4-8-5-12-6-14-8/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,16)(H,15,17)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Formelmasse 268.1172