Learn More
N-Acetyl-L-alanin, TRC
Artikelnummer. 30321620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321620 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321620 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16806510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-alanine
CAS 97-69-8
Summenformel C5H9NO3
Menge 10 g
Synonym (S)-(-)-N-Acetylalanine, (S)-N-Acetylalanine, Acetyl-L-alanine, Acetylalanine, L-N-Acetylalanine, N-Acetyl-(S)-alanine, N-Acetyl-L-alanine, N-Acetylalanine, NSC 186892, Ac-L-Ala-OH
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-acetamidopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Formelmasse 131.0582