missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-al, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7057474
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MFCD02259689
Ac-IEPD-CHO; Caspase-8 Inhibitor
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MFCD02259689
Ac-IEPD-CHO; Caspase-8 Inhibitor

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-al
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Formelmasse 498.53
Physikalische Form Lyophilisiertes Pulver
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'