Learn More
N-Acetylglyphosat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl Glyphosate |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Acetyl Glyphosate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12) |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 211.0246 |
| Reinheit (%) | >95% |