Learn More
N-Acetyl-DL-Tryptophan, ∽99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11348459 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348459 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11348459 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210014280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 CHF
    154.19 CHF / 100 Gramm
    Sparen 7.81 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
N-acetyl-DL-Tryptophan, wird als Stabilisator für die therapeutischen Produkte, normales Serumalbumin und Plasmaproteinfraktion, verwendet, die aus humanem Blut gewonnen werden
Chemische Identifikatoren
CAS 87-32-1
Summenformel C13H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.27
MDL-Nummer MFCD00005644
InChI-Schlüssel DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Acetamido-3-1H-indol-3-yl Propansäure, n-Acetyl-DL-tryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC-Name 2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-acetyl-DL-tryptophan
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽99 %
Menge 100 g
Formelmasse 246.3
Physikalische Form Pulver