Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-Tryptophan, 99+ %
Artikelnummer. 10752461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10752461 25 g 25 Gramm
10013040 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752461 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227150250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-32-1
Summenformel C13H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.27
MDL-Nummer MFCD00005644
InChI-Schlüssel DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC-Name 2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-tryptophan
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204.0°C to 206.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 246.27
Reinheit (%) 98+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Feines Kristallpulver