Learn More
Melford n-Acetyl-DL-Methionin
Artikelnummer. 30017933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30017933 100 g 100 Gramm
30017934 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017933 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A10060100.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 115-47-5
  • Molekularformel: C 7 H 13 NO 3 S
  • Molekulargewicht: 191,3 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Summenformel C7H13NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 191.3
Menge 100 g