Learn More
N-Acetyl-DL-Leucin, TRC
Artikelnummer. 30478763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478763 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN2977905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-Leucine
CAS 99-15-0
Summenformel C8 H15 N O3
Menge 5 g
Synonym Leucine, N-acetyl-, DL-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylleucine, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-DL-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-DL-leucine, NSC 122020
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES CC(C)CC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-acetamido-4-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 173.2096
Formelmasse 173.1052