Learn More
N-Acetyl-DL-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327289
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11327289
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27441.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 99-15-0 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-15-0
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
MDL-Nummer MFCD00026498
InChI-Schlüssel WXNXCEHXYPACJF-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-leucine, acetylleucine, ac-dl-leu-oh, tanganil, l-leucine, n-acetyl, acetyl-dl-leucine, acetylleucine inn, dl-leucine, n-acetyl, 2-acetylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1995
IUPAC-Name 2-acetamido-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)CC(NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-leucine
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Menge 25 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 99%