Learn More
N-Acetyl-DL-alanin, TRC
Artikelnummer. 30323685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323685 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16796550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-alanine
CAS 1115-69-1
Summenformel C5H9NO3
Menge 50 g
Synonym N-Acetylalanine, 2-(Acetylamino)propanoic Acid, 2-Acetamidopropionic Acid, Acetyl-DL-alanine, NSC 43118
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES CC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-acetamidopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Formelmasse 131.0582