Learn More
N-Acetyl-D-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7054934
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15430049
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63382.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10172-89-1
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00002664
InChI-Schlüssel CBQJSKKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N
Synonym n-acetyl-d-phenylalanine, acetyl-d-phenylalanine, ac-d-phe-oh, n-acetyl-3-phenyl-d-alanine, n-acetylphenylalanine, d, d-phenylalanine, n-acetyl, r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, n-acetylphenylalanine #, n-ac-d-phe-oh
PubChem CID 101184
ChEBI CHEBI:28203
IUPAC-Name (2R)-2-acetamido-3-phenylpropansäure
SMILES CC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-phenylalanine
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Farbe Weiß
Beilstein 2213852
Menge 5 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest