Learn More
Alfa Aesar™ N-Acetyl-D-phenylalanin, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63382.14
Additional Details : CAS : 10172-89-1 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15440049
  • 224.19 CHF / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10172-89-1
207.229
CBQJSKKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N
101184
(2R)-2-acetamido-3-phenylpropansäure
C11H13NO3
MFCD00002664
n-acetyl-d-phenylalanine, acetyl-d-phenylalanine, ac-d-phe-oh, n-acetyl-3-phenyl-d-alanine, n-acetylphenylalanine, d, d-phenylalanine, n-acetyl, r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, n-acetylphenylalanine #, n-ac-d-phe-oh
CHEBI:28203
CC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
N-Acetyl-D-phenylalanine
C11H13NO3
2213852
CBQJSKKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N
(2R)-2-acetamido-3-phenylpropansäure
101184
207.23
95%
165°C to 169°C
10172-89-1
MFCD00002664
n-acetyl-d-phenylalanine, acetyl-d-phenylalanine, ac-d-phe-oh, n-acetyl-3-phenyl-d-alanine, n-acetylphenylalanine, d, d-phenylalanine, n-acetyl, r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, n-acetylphenylalanine #, n-ac-d-phe-oh
CC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
207.229
CHEBI:28203
Fest
Weiß
25g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation