Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-Glucosamin, ≥98 %
Artikelnummer. 11438770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438770 100 g 100 Gramm
11479983 10 g 10 Gramm
11489983 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438770 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A13047.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
N-Acetyl-D-glucosamin, CAS-Nr. 72-87-7, ist das D-Isomer des aus Glucose gewonnenen Monomers, das in strukturellen Polysacchariden gefunden wird.
N-Acetyl-D-glucosamine is used in the identification and characterization of N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. It is also used in the treatment of osteoarthritis and inflammatory bowel disease (IBD), including ulcerative colitis and Crohn's disease. Further, it is used as a substrate in sialic acid production, cosmetics and in drug development research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in konzentrierter Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Ameisensäure. Unlöslich in Wasser, verdünnten Säuren, verdünnten Alkalien, konzentrierten Alkalien und organischen Lösungsmittel.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00061615
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-glucosamine
Schmelzpunkt 213°C (decomposition)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 1727589
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver