Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamine
Artikelnummer. p-200087065
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 30018053
Marke: Melford A905105.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 7512-17-6
Molecular Formula: C8H15NO6
Molecular Weight: 221.21
Spezifikation
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Menge 5 g