Learn More
N-Acetyl-D-Galactosamin, TRC
Artikelnummer. 30134595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134595 5 g 5 Gramm
30003945 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1770005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1811-31-0
Summenformel C8 H15 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 221.2078
Synonym D-Galactose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, Galactosamine, N-acetyl-, D- (6CI), Galactose, 2-acetamido-2-deoxy-, D- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-2-acetamido-D-galactose, 2-N-Acetyl-D-galactosamine, D-N-Acetylgalactosamine, GalNAc, N-Acetyl D-galactosamine, N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-galactose, N-Acetyl-2-amino-2-deoxygalactose, N-Acetyl-D-galactosamine, N-Acetylchondrosamine, N-Acetylgalactosamine
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-beta-D-galactosamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
Formelmasse 221.0899
Reinheit (%) >95%