Learn More
N-Acetyl-D-Galactosamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11955481 1 g Glasflasche -
11965481 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434920010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1811-31-0
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00136044
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
IUPAC-Name N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-1-Oxohexan-2-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-galactosamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C to 166.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung 85.3
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver