Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-galactosamin
Artikelnummer. 15447329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447329 500 mg 500 Milligramm
15427329 1 g 1 Gramm
15437329 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447329 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66095.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
N-Acetyl-D-galactosamine is the initial O-linked sugar to many serine and threonine residues in protein glycosylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-D-Galactosamin ist der anfängliche O-verbundene Zucker für viele Serin- und Threoninrückstände in der Proteinglykosylierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1811-31-0
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00136044
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-galactosamine
Schmelzpunkt 160°C
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 2331340
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 50mg/ml
IUPAC-Name N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-1-Oxohexan-2-yl]acetamid
Formelmasse 221.21
Physikalische Form Fest