Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Beschreibung | Weiß |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reversibler Inhibitor des Interleukin-1beta-Converting-Enzyms (ICE); hemmt auch die Caspase-3-Spaltung der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase |
| Formelmasse | 502.47 |
| Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
| Produkttyp | N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al |
| Form | Pulver |