Learn More
N-Acetyladamantamin, TRC
Artikelnummer. 30006784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006784 10 g 10 Gramm
17978714 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16805010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 880-52-4
Summenformel C12 H19 N O
Molekulargewicht (g/mol) 193.285
Synonym 1-Acetamidoadamantane, Acetamide, N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl- (9CI, ACI), Acetamide, N-1-adamantyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide (ACI), 1-Acetamidoadamantane, N-(Adamantan-1-yl)acetamide, N-(Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)ace
IUPAC-Name N-(1-Adamantyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl Adamantamine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
Formelmasse 193.147