Learn More
N-Acetoxysuccinimid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetoxysuccinimide |
| CAS | 14464-29-0 |
| Summenformel | C6H7NO4 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Acetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-Name | (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.12 |
| Formelmasse | 157.0375 |