Learn More
N-Acetonylpyridiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468636
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11468636
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16015.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42508-60-1 | C8H10ClNO | 171.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Acetonylpyridiniumchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42508-60-1
Summenformel C8H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 171.62
MDL-Nummer MFCD00031949
InChI-Schlüssel JHYYWKUENNZTMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-acetonylpyridinium chloride, n-acetonylpyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridin-1-ium chloride, acmc-209jpw, 1-acetonylpyridiniumchloride, 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-one chloride, 1-2-oxopropyl-2h-pyridin-2-ylium chloride
PubChem CID 2734121
SMILES [Cl-].CC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetonylpyridinium chloride
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 1-Pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-on;Chlorid
Formelmasse 171.63
Reinheit (%) 97%