Learn More
N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)Paracetamid, TRC
Artikelnummer. 17964645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17964645 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17964645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61600010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
CAS 19893-78-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H10 N4 O3
Menge 10 mg
Synonym N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamide, 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil, N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetamide, 5-acetamido-6-amino-3-methyl-uracil
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)
SMILES CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)N
IUPAC-Name N-(6-Amino-3-methyl-2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-5-yl)Acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 198.18
Formelmasse 198.0753
Reinheit (%) >95%