Learn More
N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050355 25 mg 25 Milligramm
17967884 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050355 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0176.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
CAS 7597-60-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H10 N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. C (EP), Theophylline USP Related Compound C, Theophylline USP RC C, N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Theophylline Related Compound C, Caffeine Impurity B, Theophylline Impurity C, Theophylline-Ethylenediamine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
SMILES CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC-Name N-(4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-dioxopyrimidin-5-yl)formamid
Molekulargewicht (g/mol) 198.18
Menge 25 mg
Formelmasse 198,0753 g/mol