Learn More
N-(5-Nitro-2-Pyridyl)-1,2-Ethandiamin, 99 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11422080
N-(5-Nitro-2-Pyridyl)-1,2-Ethandiamin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11422080
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11422080
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28541.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29602-39-9
Summenformel C7H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.183
MDL-Nummer MFCD00006254
InChI-Schlüssel ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine
PubChem CID 122425
IUPAC-Name N'-(5-Nitropyridin-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-(5-Nitro-2-Pyridyl)-1,2-Ethandiamin, 99 %, Thermo Scientific™ >