Learn More
N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl) prop-2-Enamid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-3-7(10)8-6-4-5(2)11-9-6/h3-4H,1H2,2H3,(H,8,9,10) |
| Formelmasse | 152.0586 |