Learn More
N-(5-Fluor-2-Pyridyl)thioharnstoff, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424367
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424367 25 g 25 Gramm
11404367 1 g 1 Gramm
11414367 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20423.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16822-86-9
Summenformel C8H9FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00052380
InChI-Schlüssel NZTMKTPFNGHTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl-2-thiourea, 5-fluoro-2-methyl-phenyl thiourea, n-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, acmc-1c5tk, 5-fluoro-2-methyl-phenyl-thiourea, 1-5-fluoranyl-2-methyl-phenyl thiourea
PubChem CID 2732698
IUPAC-Name (5-Fluor-2-methylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 184.23
Reinheit (%) 97%