Learn More
N,5-Dimethyl-1-phenyl-(1 H-pyrazol-4-ylmethyl)amin, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC15546DA
Additional Details : CAS : 1031843-22-7 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1031843-22-7 | |
201.273 | |
PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N | |
33589450 | |
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CNC |
C12H15N3 | |
MFCD11109316 | |
methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine | |
N-Methyl-1-(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamin |
Spezifikation
N, 5-Dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD11109316 | |
PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N | |
N-Methyl-1-(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamin | |
33589450 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
1031843-22-7 | |
100.0 | |
C12H15N3 | |
methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine | |
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CNC | |
201.273 | |
201.27 |