Learn More
N-(5-Chlor-2-Methylphenyl) Maleamisäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(5-Chloro-2-methylphenyl)maleamic acid |
| Schmelzpunkt | 118°C to 121°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 239.64 |
| Reinheit (%) | 97% |