Learn More
N-(4-Piperidin-1-ylbenzyl)-cyclopropanamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 230.35 |
| Reinheit (%) | 95% |