Learn More
N-(4-Methoxyphenyl)thioharnstoff, 96 %
Artikelnummer. 11330194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11330194 25 g 25 Gramm
11320194 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330194 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00739.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2293-07-4
Summenformel C8H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 182.24
MDL-Nummer MFCD00004936
InChI-Schlüssel SRYLJBWDZZMDSK-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Methoxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽212°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 777238
Synonym 1-4-methoxyphenyl thiourea, 4-methoxyphenyl thiourea, n-4-methoxyphenyl thiourea, 1-4-methoxyphenyl-2-thiourea, p-anisylthiourea, n-p-anisylthiourea, p-methoxyphenyl thiourea, thiourea, 4-methoxyphenyl, n-p-methoxyphenyl thiourea
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NC(=S)N
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl)thioharnstoff
PubChem CID 667549
Formelmasse 182.25
Reinheit (%) 96%