Learn More
N-(4-Methoxyphenyl)-3-Nitrobenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414006 100 mg 100 Milligramm
15424006 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58131.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180631-81-6
Summenformel C13H12N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 308.31
MDL-Nummer MFCD00414861
InChI-Schlüssel NHEAQAMNXXRBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-methoxyphenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, cambridge id 5135326, 4-methoxyphenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-4-methoxy-phenyl-3-nitro-benzenesulfonamide
PubChem CID 2829315
IUPAC-Name N-(4-methoxyphenyl)-3-nitrobenzene-1-sulfonamide
SMILES COC1=CC=C(NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide
Farbe Rosa
Menge 100 mg
Beilstein 2764039
Formelmasse 308.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest