Learn More
N-(4-Formylphenyl)methansulfonamid, Mikromol™
Beschreibung
N-(4-Formylphenyl)methansulfonamid, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| CAS | 83922-54-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H9 N O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1 |
| Mehr anzeigen |