Learn More
N-(4-Formylphenyl)methansulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17971966 100 mg 100 Milligramm
30458942 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971966 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0046.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-(4-Formylphenyl)methansulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
CAS 83922-54-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H9 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name N-(4-Formylphenyl)methansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 199.23
Menge 100 mg
Formelmasse 199.0303 g/mol