Learn More
N-(4-fluorophenyl)maleamische Säure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348405
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11348405
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10394.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60252-79-1
Summenformel C10H8FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 209.176
MDL-Nummer MFCD00082643
InChI-Schlüssel NRDZVHHPNZDWRA-WAYWQWQTSA-N
Synonym z-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-fluorophenyl maleamic acid, 2z-3-4-fluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-fluorophenyl maleamidic acid, z-4-4-fluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-fluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-4-fluorophenyl amino-4-oxo-, 2z
PubChem CID 1551046
IUPAC-Name (Z)-4-(4-Fluoranilin)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)C=CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorophenyl)maleamic acid
Schmelzpunkt 207°C to 209°C
Menge 5 g
Beilstein 2842921
Formelmasse 209.18
Reinheit (%) 96%