Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-3-Nitro-p-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412109 1 g 1 Gramm
15422109 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64766.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150812-21-8
Summenformel C13H12FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 261.256
MDL-Nummer MFCD12828054
InChI-Schlüssel XTDZJOIEYRRRGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-4-fluorobenzyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 1-n-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 2-amino-5-4-fluorobenzyl amino-1-nitrobenzene, fluorophenylmethylnitrobenzenediamine, n1-4-fluorophenyl methyl-3-nitrobenzene-1,4-diamine, 4-4-fluorobenzylamino-2-nitroaniline, n-4-fluorobenzyl-3-nitro-p-phenylenediamine, n1-4-fluorobenzyl-3-nitro-1,4-phenylenediamine, n∼4∼-4-fluorophenyl methyl-2-nitrobenzene-1,4-diamine, n4-4-fluorophenyl methyl-2-nitro-benzene-1,4-diamine
PubChem CID 20096587
IUPAC-Name 4-N-[(4-Fluorphenyl)methyl]-2-nitrobenzol-1,4-diamin
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=C(C=C2)N)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine
Farbe Braun bis rot
Menge 1 g
Beilstein 22723917
Formelmasse 261.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver