missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Fluorobenzyl)-2-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7038022
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1020963-78-3
C14H14FN
215.271
MFCD00454861
JEDDLDDCZKZPOX-UHFFFAOYSA-N
n-4-fluorobenzyl-2-methylaniline, n-4-fluorophenyl methyl-2-methylaniline
28489996
N-[(4-fluorphenyl)methyl]-2-methylanilin
CC1=CC=CC=C1NCC2=CC=C(C=C2)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1020963-78-3
C14H14FN
215.271
MFCD00454861
JEDDLDDCZKZPOX-UHFFFAOYSA-N
n-4-fluorobenzyl-2-methylaniline, n-4-fluorophenyl methyl-2-methylaniline
28489996
N-[(4-fluorphenyl)methyl]-2-methylanilin
CC1=CC=CC=C1NCC2=CC=C(C=C2)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorobenzyl)-2-methylaniline
Menge 250 mg
Formelmasse 215.27
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'