Learn More
N-(4-Ethoxyphenyl)maleamische Säure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11425987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425987 5 g 5 Gramm
11435987 25 g 25 Gramm
11445987 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25024.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108087-84-9
Summenformel C12H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 235.239
MDL-Nummer MFCD00020477
InChI-Schlüssel LMTIUWRMRAZPEN-FPLPWBNLSA-N
Synonym z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-ethoxyphenyl maleamic acid, 2z-3-n-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-4-ethoxyphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-ethoxyanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-4-ethoxyphenyl amino-4-oxo-, 2z
PubChem CID 1808883
IUPAC-Name (Z)-4-(4-Ethoxyanilin)-4-oxobut-2-ensäure
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Ethoxyphenyl)maleamic acid
Schmelzpunkt 188°C to 189°C
Menge 5 g
Formelmasse 235.24
Reinheit (%) 97%