Learn More
N-(4-Chlorbenzyl)-N-methylamin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-chlorobenzyl)-N-methylamine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 155.63 |
Reinheit (%) | 97% |