Learn More
N-(4-Chlorbenzyl)-N-methylamin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3076367
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
104-11-0
C8H10ClN
155.625
MFCD00018749
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
66905
1-(4-Chlorphenyl)-N-methylmethanamin
CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
104-11-0
C8H10ClN
155.625
MFCD00018749
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
66905
1-(4-Chlorphenyl)-N-methylmethanamin
CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
Chemischer Name oder Material N-(4-chlorobenzyl)-N-methylamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 97%