Learn More
N-(4-Chlor-3-Nitrophenyl)benzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412816 250 mg 250 Milligramm
15413128 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56624.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55851-37-1
Summenformel C12H9ClN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 312.724
MDL-Nummer MFCD01212626
InChI-Schlüssel OAEWODJOQXHPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-chloro-3-nitrophenyl benzenesulfonamide, 4-chloro-3-nitrophenyl phenylsulfonyl amine, 1-chloro-2-nitro-4-benzenesulfonamido-benzene
PubChem CID 779563
IUPAC-Name N-(4-Chlor-3-nitrophenyl)benzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)benzenesulfonamide
Menge 250 mg
Beilstein 2997741
Formelmasse 312.72
Reinheit (%) 97%