Learn More
N-(4-Chlor-2-Pyridyl)Thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031986
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15426107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33291.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1824186-34-6
Summenformel C6H6ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.65
MDL-Nummer MFCD22380707
InChI-Schlüssel MWEAHCQSCSTMKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-chloro-2-pyridyl thiourea
PubChem CID 98001125
IUPAC-Name (4-chloropyridin-2-yl)thiourea
SMILES NC(=S)NC1=NC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Schmelzpunkt 182°C to 187°C
Menge 250 mg
Formelmasse 187.65
Reinheit (%) 97%