Learn More
N-(4-Carboxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387856
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11387856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13047.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7366-56-5
Summenformel C8H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.224
MDL-Nummer MFCD00041187
InChI-Schlüssel FOYDMXZTPAEILY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thioureidobenzoic acid, 4-carbamothioylamino benzoic acid, 4-2-thioureido benzoic acid, 4-carboxyphenyl thiourea, 1-4-carboxyphenyl-2-thiourea, 1-4-carboxypheny-2-thiourea, 4-thioureido-benzoic acid, n-4-carboxyphenyl thiourea, 4-aminothioxomethyl amino benzoic acid, 4-aminocarbonothioyl amino benzoic acid
PubChem CID 736216
IUPAC-Name 4-(carbamothioylamino)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Carboxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽255°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 2805627
Formelmasse 196.23
Reinheit (%) 97%