Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromphenyl)-Thioharnstoff, 97 %
Artikelnummer. 11377596
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377596 5 g 5 Gramm
11367596 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377596 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L11163.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2646-30-2
Summenformel C7H7BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 231.11
MDL-Nummer MFCD00041176
InChI-Schlüssel MRVQULNOKCOGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl thiourea, 4-bromophenyl thiourea, n-p-bromophenylthiourea, p-bromophenylthiourea, 1-4-bromophenyl-2-thiourea, thiourea, 4-bromophenyl, n-4-bromophenyl thiourea, urea, 1-p-bromophenyl-2-thio, p-bromophenyl thiourea
PubChem CID 2735620
ChEBI CHEBI:34391
IUPAC-Name (4-Bromphenyl)thioharnstoff
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 178°C to 184°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2361884
Formelmasse 231.12
Reinheit (%) 97%