Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Bromphenyl)-Thioharnstoff, 97 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Bromophenyl)thiourea |
| Schmelzpunkt | 178°C to 184°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2361884 |
| Formelmasse | 231.12 |
| Reinheit (%) | 97% |