Learn More
N-(4-Brombutyl)phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30338043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338043 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338043 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68206010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS 5394-18-3
Summenformel C12H12BrNO2
Menge 10 g
Synonym 1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobutyl)isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide, NSC 575
InChI-Formel InChI=1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMILES O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
IUPAC-Name 2-(4-Brombutyl)isoindolin-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 282.13
Formelmasse 281.01