Learn More
N-(4-Brombutyl)phthalimid, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 146290500
Additional Details : CAS : 5394-18-3 Gewicht : 0.10000kg
Menge 50g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10023663
  • 351.90 CHF / 50 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Chemische Identifikatoren
5394-18-3
282.14
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
93575
BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
C12H12BrNO2
MFCD00005905
n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
2-(4-bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Spezifikation
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Glasflasche
76.0°C to 80.0°C
5394-18-3
100.0
C12H12BrNO2
21, 463
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
282.14
282.14
98%
Authentic
Weiß bis braun
50g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00005905
n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
2-(4-bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
93575
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate